Merck
RAB0385
Sigma-Aldrich
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Szinonimák:
Natriuretic peptides A, Prepronatriodilatin, ANP
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.02 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NPPA(4878)
Általános leírás
The ANP Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting ANP peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-ANP-1 targets the common sequence of human, mouse and rat, and thus may be used to detect ANP expression in all these species with high specificity and sensitivity.
Immunogen
Atrial Natriuretic Peptide, synthetic peptide
Alkalmazás
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit has been used for the quantification of atrial natriuretic peptide (ANP) in cell culture.
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit has been used to measure ANP levels in diabetes mellitus patients.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a polypeptide hormone released in response to atrial dilation and it stimulates diuresis, natriuresis and vasorelaxation. ANP acts as an inhibitor of renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) pathway. It also has a major role in body fluid homeostasis and maintenance of blood pressure. Binding of ANP to receptors on target cell stimulate the production of cyclic guanosine monophosphate (GMP). Overexpression of ANP leads to congestive heart failure in the human. Experimental studies show that ANP can be used as a therapeutic for stimulating angiogenesis in ischemic tissues. N-terminal ANP prohormone functions as a biomarker for asymptomatic systolic left ventricular (LV) dysfunction, congestive heart failure and cardiovascular mortality.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABHRP3HRP-StreptavidinBiztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Brain natriuretic peptide as a novel cardiac hormone in humans. Evidence for an exquisite dual natriuretic peptide system, atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide.
Mukoyama M
The Journal of Clinical Investigation, 87(4), 1402-1412 (1991)
Atrial natriuretic peptide in heart failure.
Brandt RR
Journal of the American College of Cardiology, 22(4 suppl A), 86A-92A (1993)
Natriuretic peptides: Diagnostic and therapeutic use.
Pandit K
Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, suppl 4, S345-S353 (2011)
Atrial natriuretic peptide elevation in congestive heart failure in the human.
Burnett JC Jr
Science, 231(4742), 1145-1147 (1986)
Joseph A Hippensteel et al.
Critical care (London, England), 23(1), 259-259 (2019-07-25)
Intravenous fluids, an essential component of sepsis resuscitation, may paradoxically worsen outcomes by exacerbating endothelial injury. Preclinical models suggest that fluid resuscitation degrades the endothelial glycocalyx, a heparan sulfate-enriched structure necessary for vascular homeostasis. We hypothesized that endothelial glycocalyx degradation