Merck
Z115177
Spinvane® magnetic stirring bar
for 3-5 mL tubes
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37135-0001
rúd Sz × Ma × átm.
10.4 mm × 16.5 mm × 9.8 mm
Általános leírás
  • Spinvane® magnetic stirring bars are ideal for small conical-shaped tubes and micro vials.
  • The triangle-shaped polytetrafluoroethylene (PTFE) coated vane features a cross-mounted molded-in Alnico magnet for effective stirring.
  • Autoclavable.
Jogi információk
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)