Fontos dokumentumok
27085-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial (with marking spot)
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)