Merck
27238
Supelco
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
material
amber glass vial
leírás
silanized
Jellemzők
closure type screw top vial
deactivation Silanized
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Cap not included.
Tulajdonságok és előnyök
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Megan A Dickson et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 18(1), 49-49 (2020-05-16)
Cigarette smokers have a reduced risk of developing preeclampsia, possibly attributed to an increase in carbon monoxide (CO) levels. Carbon monoxide is a gasotransmitter that has been implicated in maintaining vascular tone, increasing angiogenesis, and reducing inflammation and apoptosis at