Fontos dokumentumok
507628
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
amber glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
12 mm × 32 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)