Fontos dokumentumok
Z162523
Sigma-Aldrich
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
natural polypropylene vial
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO/CEN 15968-2010
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
12 mm × 32 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 8-425
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)