Fontos dokumentumok
507601
Supelco
Vial, Chromacol
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
vial type screw top
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Chromacol 2-SV
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)