Fontos dokumentumok
27052
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121821
material
black polypropylene cap
Jellemzők
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
szerelvény
thread for 8-425
kompatibilitás
for use with 2 mL vial (standard opening)
Általános leírás
These hole caps do not come with septa.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)