Fontos dokumentumok
27229
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
Jellemzők
open center
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
20 mm
átmérő × teljes vastagság × PTFE vastagság
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
szerelvény
thread for 20 mm
kompatibilitás
for use with 20 mm crimp top vial
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Andrea Pastore et al.
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a