Fontos dokumentumok
SU860049
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
round bottom
leírás
beveled finish
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
térfogat
20 mL
szerelvény
thread for 20 mm
kompatibilitás
for use with PerkinElmer
Általános leírás
Headspace vial, beveled top, rounded bottom is a clear glass vial, which can be used with CTC autosampler (Combi PAL).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)