Fontos dokumentumok
SU860029
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial (flat top)
Jellemzők
closure type crimp top vial
flat bottom
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
térfogat
10 mL
szerelvény
thread for 20 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)