Fontos dokumentumok
27197
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 6 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 38 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Jellemzők
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
23 mm × 38 mm × 12.5 mm
térfogat
6 mL
szerelvény
thread for 20 mm
Alkalmazás
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Albadran, Hanady A., et al.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)