Fontos dokumentumok
854181-U
Supelco
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
leírás
flat top
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
térfogat
20 mL
szerelvény
thread for 20 mm
kompatibilitás
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)