Fontos dokumentumok
27455-U
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal,
pressure release open center
, PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 2.5 mm × 5 mil, pkg of 100 ea
Szinonimák:
PK100 20MM PRESSURE RELEASE SEAL,PTFE/SILICONE LINER
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone
silver aluminum seal
kiszerelés
pkg of 100 ea
átmérő × teljes vastagság × PTFE vastagság
20 mm × 2.5 mm × 5 mil
kompatibilitás
for use with 20 mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Általános leírás
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials and 6mL, 10mL and 20mL headspace vials. The PTFE/silicone septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for chlorosilanes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)