Fontos dokumentumok
SU860030
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
Szinonimák:
Flat-bottom Flat-top Headspace Vial
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
flat bottom
leírás
flat top
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
térfogat
20 mL
szerelvény
thread for 20 mm
Alkalmazás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)