Fontos dokumentumok
27245
Supelco
Crimp seals with Viton® septa
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black Viton® septum
silver aluminum seal
Jellemzők
closure type crimp seal
closure type crimp seal
open center 8 mm center hole
kiszerelés
pkg of × 100 ea
Átmérő
20 mm
vastagság
0.76 mm
szerelvény
thread for 20 mm
kompatibilitás
for use with 20mm crimp top vial
Jogi információk
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)