Fontos dokumentumok
27509
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
23 mm × 85 mm
térfogat
22 mL
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)