Fontos dokumentumok
27164
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
aluminum liner
black phenolic solid cap
méret
18-400
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
szerelvény
thread for 18-400
kompatibilitás
for use with 15 mL vial
Általános leírás
Screw caps are generally available as solid caps for use with sealing septa and phenolic solid caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)