27160-U
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Szinonimák:
PK100 15ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/AL LINER
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
21 mm × 70 mm
térfogat
15 mL
szerelvény
thread for 18-400
Related Categories
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)