Merck
91301
Supelco
Dichloromethane
Selectophore, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
Szinonimák:
Methylene chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.93
Beilstein:
1730800
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
termékcsalád
Selectophore
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
robbanási határérték
22 %
szennyeződések
≤0.02% water
párolgási maradék
≤0.002%
törésmutató
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dichloromethane is a volatile halogenated organic solvent used as a degreaser, extraction medium, lacquer remover, or paint stripper.
Alkalmazás
Dichloromethane may be used as a reagent for the extraction of lipophilic anions across a carrier-mediated polymer inclusion membrane, driven by an electric field.
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dichloromethane-degrading bacteria in the genomic age.
Muller E, et al.
Research in Microbiology, 162(9), 869-876 (2011)
Accidental intoxication by dichloromethane at work place: Clinical case and literature review
Pacheco C, et al.
Journal of Acute Medicine, 6(2), 43-45 (2016)
Hong Heng See et al.
Analytical chemistry, 83(19), 7507-7513 (2011-08-20)
The use of a cationic carrier-mediated polymer inclusion membrane (PIM) for extraction and preconcentration of anionic model analytes driven by an electric field directly into an aqueous acceptor solution is demonstrated. The optimized membrane was 20 μm thick and consisted