Fontos dokumentumok
27506-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE liner
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
15 mm × 45 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Általános leírás
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)