Fontos dokumentumok
27069
Supelco
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm
volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Szinonimák:
PK1000 CLEAR CRIMP SEAL VIAL 2ML, STD OPENING
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type crimp top vial
vial type standard opening
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 11 mm
Általános leírás
Crimp top vials, which require an 11mm seal, are available in a variety of styles. These vials have a solid glass finish and are available with a 4.6 or 6.0mm ID opening. The larger opening increases the target area for needle penetration. The crimp seals for these vials are available in a variety of colors.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)