1604574
USP
Rivaroxaban Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Chloro-N-(4-{(S)-5-[(5-chlorothiophene-2-carboxamido)methyl]-2-oxooxazolidin-3-yl} phenyl)-N-(2-{2-oxo-2-[({(S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl) amino]ethoxy}ethyl)thiophene-2-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
API-család
rivaroxaban
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Rivaroxaban
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3