Fontos dokumentumok
27032
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
amber glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
15 mm × 45 mm × 8 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gu-Choul Shin et al.
Nature communications, 10(1), 3185-3185 (2019-07-20)
Unfolded protein response (UPR) is an adaptive mechanism that aims at restoring ER homeostasis under severe environmental stress. Malignant cells are resistant to environmental stress, which is largely due to an activated UPR. However, the molecular mechanisms by which different