Fontos dokumentumok
27157
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE liner
white PTFE
leírás
Oversized for better sealing ability.
kiszerelés
pkg of 100 ea
átmérő × vastagság
15 mm × 0.010 in.
kompatibilitás
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)