Fontos dokumentumok
Z106429
Supelco
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Szinonimák:
Protective Plastic Caps
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
kiszerelés
pkg of 200 ea
szerelvény
thread for 13-425
Általános leírás
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)