Fontos dokumentumok
Z291935
Supelco
WISP 48-position autosampler vials
PP caps preassembled pack, PTFE liner
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
NACRES:
NB.11
material
PTFE liner
Jellemzők
closure type polypropylene cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
15 mm × 45 mm
térfogat
4 mL
Általános leírás
Contains 4mL clear glass, screw-thread vials, 0.01in. thick white PTFE septa, and PP caps.
Constructed of borosilicate glass. Screw-thread vials use 11 mm septa and 13-425 threaded screw-caps.
Alkalmasság
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Jogi információk
WISP is a trademark of Waters
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)