Fontos dokumentumok
27401
Supelco
Screw cap
black polypropylene hole cap,
large opening in top of cap, no septum
, pkg of 100 ea, thread for 8-425
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Screw caps (large, opening in top of cap, no septum, thread 8-425) are available as hole caps for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)