Fontos dokumentumok
Z291668
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black polypropylene
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
Jellemzők
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
szerelvény
8-425 thread
Általános leírás
These hole caps do not come with septa.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)