24765
Screw cap (open-top), polypropylene
yellow polypropylene hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Javasolt termékek
material
yellow polypropylene hole cap
Jellemzők
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
no septum
kiszerelés
pkg of 1000 ea
parameter
135 °C temp. limit
szerelvény
thread for 8-425
kompatibilitás
for use with 2 mL vial, 12 × 32 mm, 4.6 mm I.D.
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)