Fontos dokumentumok
23988
Economy Moisture Trap
volume 400 cc, 1/4 in. fitting
Szinonimák:
ECONOMY MOISTURE-REMOVING TRAP, 400CC, 1/4IN FITTINGS
About This Item
Javasolt termékek
térfogat
400 cc
szerelvény
1/4 in. fitting
Related Categories
Általános leírás
The indicating 4A changes from blue to tan at 20% relative humidity.
Note: Not for use with carrier gas streams.
Dimensions:
- 400 cc Traps: 17 1/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)