Fontos dokumentumok
503215
Carbon Dioxide Trap
volume 250 cc, 1/4 in. fitting
Szinonimák:
CO2 TRAP 250CC, 1/4IN FITTINGS
About This Item
Javasolt termékek
térfogat
250 cc
szerelvény
1/4 in. fitting
Related Categories
Általános leírás
A moisture trap should be installed downstream from this unit to absorb the moisture that is produced.
Note: Exercise extreme caution when refilling the trap due to the caustic nature of the absorbent.
Dimensions:
- 100 cc Traps: 123/4 in. (32.4 cm) long x 13/4 in. (44 mm) diameter
- 250 cc Traps: 171/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)