Merck
23989
Supelco
Economy Water Vapor Trap Refill
pkg of ~475 cc
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
Általános leírás
Blend of Molecular Sieve 13X and Molecular Sieve 4A with indicating capability.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)