Fontos dokumentumok
371238
Labclear gas filter
Refillable, weight 400 g(volume)
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.51
H × Mé
14 in. × 2 in.
súly
400 g(volume)
Általános leírás
Removes water, oil, and other materials from inert carrier gases such as N2, He, or Ar. Filters contain a mixture of indicating Drierite and 13X molecular sieves. Refillable filter tested at 120 psi up to 100°F, disposable filter tested at 125 psi up to 100°F. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Jogi információk
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)