Fontos dokumentumok
22993
Oxiclear™ Disposable Oxygen/Moisture Trap
1/4 in. fitting
Szinonimák:
DISPOSABLE PURIFIER 1/4 INCH EA
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
Javasolt termékek
szerelvény
1/4 in. fitting
Általános leírás
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
Dimensions:
- Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
Jogi információk
Oxiclear is a trademark of Labclear
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)