Fontos dokumentumok
20619
Molecular Sieve 5A Moisture Trap
volume 200 cc, 1/8 in. fitting
Szinonimák:
DRYING TUBE 1/8 INCH
About This Item
Javasolt termékek
térfogat
200 cc
szerelvény
1/8 in. fitting
Általános leírás
Dimensions:
- 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
- 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
- S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)