Fontos dokumentumok
22449
Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
Szinonimák:
Supelpure O 1/8 INCH
About This Item
Javasolt termékek
térfogat
120 cc
szerelvény
1/8 in. fitting
Általános leírás
Dimensions:
- 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
- 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
- S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)