Fontos dokumentumok
Z118540
Sigma-Aldrich
Scienceware® drying tubes
L 4 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
colorless
colorless tube
natural tube
polyethylene tube
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
neck thread PUSH FIT
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F19960-0000
Hosszúság
4 in.
connector diam.
6.4 - 9.5 mm
cső belső átmérő × külső átmérő
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
cső átmérő
16 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
The Scienceware drying tubes are opaque allowing the color change to be easily observed when using indicating desiccant. They are made of shatter-proof polyethylene and have polypropylene tubing connectors.
Connectors are 7/8 in. long and fit 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing.
Includes two tubing connectors with each tube.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)