Merck
28864-U
Supelco
Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.54
material
stainless steel
Minőségi szint
Általános leírás
Installation and replacement of the Click-On purifier is simple and eliminates the risk of damage to the gas line connections caused by overtightening. Simply attach the connectors to the gas line, install the purifier, and hand tighten the connectors.
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
  • Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
  • Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)