Merck
503118
Supelco
Molecular Sieve 5A Moisture Trap
S-trap, 1/8 in. fitting
Szinonimák:
S-TRAP, MOLECULAR SIEVE 5A, 1/8IN FITTINGS
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
eCl@ss:
32110204
szerelvény
1/8 in. fitting
Általános leírás
Molecular Sieve 5A efficiently removes moisture and heavy hydrocarbons from compressed air, electrolytically produced hydrogen, house nitrogen, or other gases with high moisture or hydrocarbon content.
Dimensions:
  • 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
  • 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
  • S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)