Fontos dokumentumok
29433-U
Supelco
Certified vials, 8 x 40 mm (caps included), pk of 250
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
Jellemzők
closure type polyethylene cap
kiszerelés
pkg of 250 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
8 mm × 40 mm × 6 mm
térfogat
1 mL
szerelvény
plug for 8 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)