Fontos dokumentumok
Z291587
Supelco
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, amber glass
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
2 mL
szerelvény
thread for 11 mm
Általános leírás
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)