Vissza
Space Saver storage racks
Products
Termékkategória
racks (5)
Márka
Supelco (5)
Magasság (mm)
Hosszúság (mm)
Szín
Termékek szűrése
Showing 1-5 of 5
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
23207
Space Saver storage racks,
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Több
Árazás megtekintése
23202
Space Saver storage racks,
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Több
Árazás megtekintése
23201
Space Saver storage racks,
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Több
Árazás megtekintése
23206
Space Saver storage racks,
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
Több
Árazás megtekintése
23205-U
Space Saver storage racks,
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea