Fontos dokumentumok
23202
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Szinonimák:
VIAL RACK, 17MM VIALS, 5/CS
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
red polypropylene rack
leírás
vial size: 7 mL
Jellemzők
positions 90 (vials per rack)
kiszerelés
pkg of 5 ea
állvány H × Sz × Ma
320 mm × 170 mm × 30 mm
lyuknyílás
17.1 mm
kompatibilitás
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
Általános leírás
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)