Fontos dokumentumok
BAF185120000
SP Bel-Art® Scintillation Vial Rack
to hold, holds 24 x 25-30mm Vials
Szinonimák:
autoclavable polypropylene
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
Jellemzők
to hold holds 24 x 25-30mm Vials
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18512-0000
Ma × H × Szé
3.75 in. (95 mm) × 11.75 in. (298 mm) × 5 in. (127 mm)
Általános leírás
This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
Tulajdonságok és előnyök
  • This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
  • Corrosion-resistant, autoclavable polypropylene
  • Shelf height: 4.4cm (1³/₄")
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)