Fontos dokumentumok
27007
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
17 mm × 60 mm
térfogat
7 mL
szerelvény
thread for 15-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)