21130-U
Supelpak™-2 polymeric adsorbent, XAD-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 1000g
Szinonimák:
XAD®-2
Méret kiválasztása
1 040 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
1 040 000,00 Ft
Javasolt termékek
Terméknév
Supelpak™-2, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 1000 g
leírás
purified XAD-2
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
jar of 1000 g
Paraméterek
200 °C max. temp.
technika/technikák
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
külső felület
~300 m2/g
Mátrix
styrene-divinylbenzene
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
20-60 mesh
pórusméret
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
elválasztástechnika
reversed phase
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?