Fontos dokumentumok
11982
Tenax® Porous Polymer Adsorbent
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10g
About This Item
Javasolt termékek
product name
Tenax® Porous Polymer Adsorbent, matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Ügynökség
suitable for EPA 601
Minőségi szint
form
solid
kiszerelés
bottle of 10 g
parameter
350 °C temp. limit
külső felület
~35 m2/g
matrix
Tenax TA
részecskeméret
60-80 mesh
sűrűség
~0.25 g/mL (free fall density)
Általános leírás
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Alkalmazás
- Volatile organic compounds (VOCs) in different microenvironments prior to their determination by short-path thermal desorption (SPTD) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- C7-C26 hydrocarbons in ambient air samples and VOCs in workroom air samples prior to their analysis by TD followed by GC analysis.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.