648466
Triton™ X-100
Molecular Biology Grade
Szinonimák:
Triton™ X-100, Polyethylene Glycol- p-isooctylphenyl Ether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
product name
Triton™ X-100 Detergent, Molecular Biology Grade, Non-ionic detergent and emulsifier. Has an optimal pH range of 6.0-8.0.
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
aggregált szám
100-155
szín
clear
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
oldhatóság
water: 1%
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup