Fontos dokumentumok
54081-U
Supelco
ORBO558 LpDNPH 300/150 mg Sorbent Tube
W,W,W separators, glass tube size × L 8 mm × 115 mm, pkg of 20 ea
Szinonimák:
LpDNPH ORBO Tube
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
Anyagok
W,W,W separators
Minőségi szint
Ügynökség
NIOSH 2016 (Appendix B)
leírás
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
termékcsalád
ORBO
kiszerelés
pkg of 20 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
üveg cső méret × H
8 mm × 115 mm
Mátrix
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)